Documenti fondamentali
645540
Sigma-Aldrich
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7F3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
IJPNRBZMRINMMR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)