Documenti fondamentali
644374
Sigma-Aldrich
Metanolo
≥99.8%, purification grade
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
ID PubChem:
Grado:
purification grade
Saggio:
99.8%
P. ebollizione:
64.7 °C (lit.)
Tensione di vapore:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Metanolo, purification grade, 99.8%
Grado
purification grade
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries.[1] It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions.[2][3][4][5] Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied.[6] MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol.[1] A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.[7]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)