643629
Aluminosilicate, mesostructured
Al-MSU-F (cellular foam)
About This Item
Forma fisica
powder
Composizione
aluminum, 3.0% (mol)
Dimensione pori
2.03 cm3/g pore volume
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Formula variabile