Documenti
638315
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves