63492
Gibberellic acid
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
GA3, Gibberellin A3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +83±3°, c = 2.1% in ethanol
Stringa SMILE
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3