Unfortunately, the XRD is not available for this product.
634417
Yttrium iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Iron yttrium oxide, YIG, Yttrium ferrite garnet, Yttrium iron garnet
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
nanopowder
Area superficiale
20-40 m2/g
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Densità
5.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Y]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5Fe.12O.3Y
UVXIKKWNYGPENJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
-
Can you please email me the XRD that was collected for Y3Fe5O12, product number 634417, batch number MKCN0637.
1 answer-