Documenti
633038
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-chlorothiophene
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Chloro-2-thienyl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5830 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1sccc1Cl
Confezionamento
Packaged in glass bottles