Documenti
632066
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propyne
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4590 (lit.)
P. eboll.
157-158 °C (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,9H,3-8H2
UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup