Documenti
616206
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-1,1,6,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4H10O6
Peso molecolare:
186.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1D2,2D2
FBPFZTCFMRRESA-JYJZJFCESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2