Key Documents
604992
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-13C2, Glycine-13C2, N-t-Boc derivative
About This Item
Formula condensata:
Boc-NH13CH213CO2H
Peso molecolare:
177.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1
VRPJIFMKZZEXLR-MQIHXRCWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3