602795
Oxygen-17O2
40 atom % 17O
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
40 atom % 17O
Forma fisica
gas
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases