Documenti
597546
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)methyldiethoxysilane
97%
Sinonimo/i:
Chloromethyl(methyl)diethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
ClH2CSi(OCH2CH3)2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Densità
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(CCl)OCC
InChI
1S/C6H15ClO2Si/c1-4-8-10(3,6-7)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
XGLLBUISUZEUMW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.78 °C - closed cup