Documenti
593206
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
199-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(O)ccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
UJHCRBDEJPQFIA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3