577847
Lead oxide
powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3