Key Documents
576670
Sigma-Aldrich
N-[3-(Dimethylamino)propyl]lauramide
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CONH(CH2)3N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
34.5-38.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
InChI
1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
TWMFGCHRALXDAR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2