Documenti
575844
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedinitropalladium(II)
99.9%
About This Item
Formula condensata:
Pd[(NO2)2](NH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Punto di fusione
230 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pd/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
FEVAROJZEMZJGB-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3