Documenti
573523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine
96%
Sinonimo/i:
4-Bromo-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
103-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-7-9(11)10(12)14(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3
KNUGDEKPCNCMIO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3