Documenti
569666
Sigma-Aldrich
Isocyanate on Rasta resin
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
Rasta-NCO resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Forma fisica
solid
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
~2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3