Documenti
568333
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloro-4-ethoxybenzoate
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OC6H3ClCO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(OCC)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-10-6-5-8(7-9(10)12)11(13)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
KZVDUPODUCECJJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3