Documenti
567620
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CF3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4840 (lit.)
P. eboll.
192-193 °C (lit.)
Densità
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup