Documenti
566381
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3C(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
CMWOHNIHUBDEAG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Yael Kilstein et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(1), 114-124 (2016-01-16)
The upregulated kinin B1 receptors exert a pivotal role in modulating inflammatory processes. In isolated human umbilical veins (HUVs), kinin B1 receptor is upregulated as a function of in vitro incubation time and proinflammatory stimuli. The aim of this study