Documenti
564974
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate
95%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3