Documenti
563366
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloroaniline
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H3(Cl)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12ClNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
WOWKZTBVWKKGJV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3