56207
1-Hydroxypiperidine
≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Piperidinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.0% (GC)
Punto di fusione
37-39 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ON1CCCCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h7H,1-5H2
LKPFBGKZCCBZDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Light stabilizing agent
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup