Key Documents
56187
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl (R)-3-hydroxy-3-phenylpropionate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Beilstein:
3200514
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +51±2°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.510
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3/t10-/m1/s1
DVIBDQWVFHDBOP-SNVBAGLBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Chiral building block; e.g. ester-amidation and reduction to an amine; Electrophilic α-amination to an α-hydrazino ester
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
C. Greck et al.
Synlett, 475-475 (1993)
A. Kumar et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1901-1901 (1991)