Key Documents
557374
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Formula condensata:
Cr(CO)3(NCCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
67-72 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.Cr/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
XPEKEFWOCFTTML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Catalyst for thermal transformation of poly(methylsilene) to SiC ceramics via crosslinking reactions
  • Catalyst for reduction of nitrobenzenes and nitrosobenzenes
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves