55624
3-Hydroxy-3-methylbutyronitrile
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
β-Hydroxyisovaleronitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.430
P. eboll.
114-116 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(O)CC#N
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3H2,1-2H3
CWPMDJFBWQJRGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup