Key Documents
555541
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
98%
Sinonimo/i:
p-Cyanophenyl trifluoromethyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
CF3SC6H4C≡N
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
39-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)