Documenti fondamentali
555355
Sigma-Aldrich
Cap B (80% THF, 10% Pyridine, 10% 1-Methylimidazole)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
P. ebollizione:
65 °C (lit.)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Livello qualitativo
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)