Documenti fondamentali
549606
Sigma-Aldrich
2′-Aminoacetanilide
98%
Sinonimo/i:
N-(2-Aminophenyl)acetamide, o-Aminoacetanilide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2′-Aminoacetanilide (2-aminoacetanilide, o-aminoacetanilide) can be prepared by the catalytic hydrogenation of 2-nitroacetanilide using 10%Pd/C (palladium/carbon).[1]
Applicazioni
2′-Aminoacetanilide may be used in the preparation of:
  • 2-Methylbenzimidazole.[1][2]
  • N-(2-(1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-5-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-6(2H)-yl)phenyl)-5-methylfuran-2-carboxamide, a potent cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) inhibitor.[3]
  • Azobenzothiazole dyes, N-[2-(6-nitrobenzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide and N-[2-(benzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nanomolar potency pyrimido-pyrrolo-quinoxalinedione CFTR inhibitor reduces cyst size in a polycystic kidney disease model.
Tradtrantip L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(20), 6447-6455 (2009)
Novel azobenzothiazole dyes from 2-nitrosobenzothiazoles.
Faustino H, et al.
Dyes and Pigments, 83(1), 88-94 (2009)
A short synthesis of phenanthro [2, 3-d] imidazoles from dehydroabietic acid. Application of the methodology as a convenient route to benzimidazoles.
Fonseca T, et al.
Tetrahedron, 57(9), 1793-1799 (2001)
Cyclization of o-phenylenediamines by CO2 in the presence of H2 for the synthesis of benzimidazoles.
Yu B, et al.
Green Chemistry, 15(1), 95-99 (2013)