548081
2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. eboll.
236-237 °C (lit.)
Densità
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(F)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-2-1-4(8)3-5(6)9/h1-3H
FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the preparation of the following benzenesulfonamide quinoline derivatives with potent anti-HIV-1 (human immunodeficiency virus type 1) activity:
- 2,4-difluoro-N-methyl-N-(quinolin-8-yl)benzenesulfonamide
- N-ethyl-2,4-difluoro-N-(quinolin-8-yl)benzenesulfonamide
- 2,4-difluoro-N-(quinolin-8-yl)benzenesulfonamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter