543160
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4560 (lit.)
P. ebollizione
217-218 °C (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C10H17NO2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9-13-10(3)12/h4-5,8-9H2,1-3H3
AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?