Documenti
541389
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
41 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c1-5(2)7-3-4(6)8-5/h3H2,1-2H3
JKUCOZWILDFXMF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one can be prepared via condensation reaction between glycolic acid and acetone in the presence of P2O5 in diethyl ether.
Applicazioni
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one may be used in the synthesis of the following N,N-disubstituted amides of glycolic acid:
  • N,N-diethyl-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-butyl)-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-hexyl)-2-hydroxyacetamide
  • 4-hydroxyacetylpiperidine
  • 4-hydroxyacetylmorpholine
  • N-ethyl-N-phenyl-2-hydroxyacetamide
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
A novel method for the synthesis of 2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolan-4-one, and its reactions with secondary amines.
Boyko VI, et al.
Synthesis, 2007(14), 2095-2096 (2007)