Documenti fondamentali
533831
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylpyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
38-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5-4-6(2)8(3)7-5/h4H,1-3H3
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)