532657
(4bS)-trans-8,8-Trimethyl-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydro-1-isopropylphenanthren-2-ol
98%
Sinonimo/i:
Totarol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +41°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1c(O)ccc2c1CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C
InChI
1S/C20H30O/c1-13(2)18-14-7-10-17-19(3,4)11-6-12-20(17,5)15(14)8-9-16(18)21/h8-9,13,17,21H,6-7,10-12H2,1-5H3/t17-,20+/m0/s1
ZRVDANDJSTYELM-FXAWDEMLSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)