530581
1-Vinylnaphthalene
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
contiene
3000 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
Impurezze
≤2% poly(1-vinylnaphthalene)
Indice di rifrazione
n20/D 1.653 (lit.)
P. eboll.
135-138 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C