Documenti
52912
Sigma-Aldrich
Hexaphenyldisiloxane
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H30OSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.79
Beilstein:
1334807
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
~225 °C
Stringa SMILE
O([Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30OSi2/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
IVZTVZJLMIHPEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hexaphenyldisiloxane can be used:
  • As a catalyst in the preparation of pyrite FeS2.
  • In the synthesis of cross-linked porous polymers used in water treatment applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Catalytic behavior of hexaphenyldisiloxane in the synthesis of pyrite FeS 2
Todd PK, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56(64), 9186-9189 (2020)
Synthesis and facile functionalization of siloxane based hyper-cross-linked porous polymers and their applications in water treatment
Liu R, et al.
European Polymer Journal, 119, 94-101 (2019)