Documenti
529028
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. eboll.
288 °C (lit.)
Densità
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate may be used in the synthesis of ethyl 6-bromo-3-chloro-3′-methylbiphenyl-2-carboxylate.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
New mixed Li/Mg and Li/Mg/Zn amides for the chemoselective metallation of arenes and heteroarenes.
Rohbogner CJ, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 11, 1781-1795 (2009)