528277
4-Methoxyisophthalic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
258-263 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
JIICYHFLIOGGHE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- its dimethyl analog
- p-cresol
- 4-methoxy-m-xylene
- 3-methyl-4-methoxybenzyl chloride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3