Documenti
527831
Sigma-Aldrich
4-Methoxyisophthalonitrile
97%
Sinonimo/i:
(2,4-dicyanomethoxybenzene)
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
205-209 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2O/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4H,1H3
FKYJRTADEPVQIT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3