Documenti
526894
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
F4C6HCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
198-202 °C (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1,12H,2H2
HLUZGUMMQYQHKJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter