Documenti
525731
Sigma-Aldrich
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol
96%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3C6H2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
36-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cc(CO)cc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-11-7-10(9-14)8-12(16-5-2)13(11)17-6-3/h7-8,14H,4-6,9H2,1-3H3
BDLRHPZTSRLNOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol is an organic building block useful in organic synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup