Documenti fondamentali
519456
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-nitrobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)