Documenti fondamentali
511226
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl hydride
Sinonimo/i:
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridomolybdenum(I)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6MoO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.07
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stringa SMILE
[MoH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)