Documenti
510238
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-ethoxybutyrate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5O(CH2)3CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
183-186 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-10-7-5-6-8(9)11-4-2/h3-7H2,1-2H3
NQYKGEPHDRUFJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 4-ethoxybutyrate, also known as ethyl 4-ethoxybutanoate, is an aliphatic ester. Its enthalpy of vaporization at boiling point (457.65K) has been reported to be 39.830kjoule/mol.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)