495182
Titanium(III) sulfate solution
~45 wt. % in dilute sulfuric acid, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Concentrazione
~45 wt. % in dilute sulfuric acid
Densità
1.456 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ti+3].[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter