Documenti
492566
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)gadolinium(III)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
GdCp3
About This Item
Formula condensata:
Gd(C5H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Gd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Gd/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
ZCFWIGYKHNDYOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 64 Gadolinium
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication