Documenti fondamentali
492477
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-3-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
DL-Phenylalanine-β-13C
Scegli un formato
250 MG
CHF 561.00
CHF 561.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 561.00
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 561.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
266-267 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
NC([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1
COLNVLDHVKWLRT-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)