478598
2-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
90%
About This Item
Saggio
90%
Impurezze
10% 2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
285 °C (lit.)
Densità
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-3-1-2-4-7(6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
LALCDSDHLXWTTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter