47727
1-Formylpiperazine
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
Piperazine-1-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.512
P. eboll.
264-266 °C
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C5H10N2O/c8-5-7-3-1-6-2-4-7/h5-6H,1-4H2
MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup